Drukuj
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) mozna stosowac w badaniach produktów naftowych zgodnie z norma IP i ASTM
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
286735QEA 712 PLN
286735Q 28673LJ
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) mozna stosowac w badaniach produktów naftowych zgodnie z norma IP i ASTM
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Temp. Wrzenia: 192…256 °C (760 mmHg Hg)
Gęstość: 0,805 g/cm³ (15 °C)
Numer CAS: 64742-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 265-149-8
REACH: 01-2119484819-18
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Aromatics (W/V) Max. 1.00 %
Distillation range (98 %) 185 - 280°C