Drukuj
Florisil® 100-200 mesh dla chromatografii
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: FlorisilSól magnezowa kwasu krzemowego, aktywny
150263GEA 497 PLN
150263G
Florisil® 100-200 mesh dla chromatografii
Sól magnezowa kwasu krzemowego
Formuła: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numer MDL: MFCD00078249
Numer CAS: 1343-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Particle size (100-200 US Mesh) Min. 70 %