Drukuj
VWR®, Mikrostrzykawki z zerową objętością martwą
Dostawca: VWR Collection
549-0198EA 263 PLN
549-0198 549-0197
VWR®, Mikrostrzykawki z zerową objętością martwą
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Mikrostrzykawki z niewymienną igłą do wysokoczułych analiz GC i zerową objętoscią martwą.
  • Zerowa objętość martwa pomiędzy tłoczkiem i igłą
  • Niewymienna igła z końcówką Bevelled dla płynnej penetracji septy
Długość w tabeli odnosi się do długości igły.