Drukuj
VWR® RC-10 Chłodziarki recyrkulacyjne
Dostawca: VWR Collection
462-0137EA 12630 PLN
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10 Chłodziarki recyrkulacyjne
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory chłodzące
Chłodziarki recyrkulacyjne VWR® są idealne do pracy z wyparkami rotacyjnymi, ponieważ gwarantują stałe i powtarzalne warunki chłodzenia oraz zapewniają oszczędność w zużyciu wody Ergonomiczna konstrukcja, łatwe napełnianie cieczą dzięki pokrywie umiejscowionej na górze urządzenia, oraz proste opróżnianie za pomocą zaworu spustowego z tyłu urządzenia Zbiornik chłodziarki wykonany ze stali nierdzewnej, czynnik chłodniczy R134, przystosowane do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 15 do 32 ºC.
  • Temperatura ustawiana jest za pomocą przycisków na panelu (poza modelem Basic, który ma stałą temperaturę 7 °C)
  • Chłodziarki recyrkulacyjne Duo mogą obsługiwać jednocześnie dwa niezależne układy zewnętrzne
  • Regulowana temperatura cyklów od −10 to +40 °C. (Wykorzystuje mieszaninę wody i glikolu (70:30) do temperatur poniżej +5 ºC)
  • Wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej na przednim panelu
Max. flow rate (with no counter pressure) / max. pressure (at zero flow)
RC-10 Basic: 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital: 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo: 11 L/min, 1,0 bar
Dodatkowe informacje: Jednostki Basic i Digital dostarczane są z przyłączami do węży 2×8 mm Ø, 2× nakrętka M16×1,2 x wąż PCV (1500mm) i 2× klamry do węża, Modele Duo posiadają po 4 z każdego z tych. Zawiera kable zasilające EU, UK i CH.
Uwaga: Note: Wydajność chłodnicza w +15 °C
Stała