Drukuj
Komory liczące, Nageotte (Karl Hecht)
Dostawca: Hecht
Nageotte
631-0928EA 289 PLN
631-0928 630-2741
Komory liczące, Nageotte (Karl Hecht)
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
  • Subdivision: 40 rectangles of 10×0,25 mm each
  • Centre of ruling marked by double lines