Drukuj
Komory liczące, Fuchs-Rosenthal
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40449702 40449703
631-0929EA 201 PLN
631-0929 631-0924
Komory liczące, Fuchs-Rosenthal
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
This ruling is used for counting leukocytes, eosinophils and cells in cerebro-spinal fluid.
  • Total area of ruling: 16 mm²
  • Subdivision: 16 square groups of 1 mm² each
  • 16 mini squares (0,25×0,25 mm) each
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable