Drukuj
Końcówki filtrów, system ładowania ART®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 300 PLN
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Końcówki filtrów, system ładowania ART®, Thermo Fisher Scientific
Końcówki do pipet
Ten sterylny system ładowania końcówek barierowych łączy w sobie pakowane w blistry pojemniki wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu i nowe stojaki z zawiasami. Pojemnik typu push-down blister z łatwością wkłada końcówki barierowe ART® do stojaków z zawiasami, umożliwiając przechowywanie w stosie regałów, które zapewniają łatwą obsługę jedną ręką. Puste stojaki na zawiasach umożliwiają łatwą konwersję do systemu ART® Reload.
  • Przyjazne dla środowiska opakowanie
  • Samouszczelniająca bariera ART® zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym
  • Końcówki są certyfikowane jako wolne od DNaz, RNaz, ATP i pirogenów