Drukuj
VWR® Micro Star 30, mikrowirówka, wysoka prędkość, uniwersalna, wentylowana
Dostawca: VWR Collection
521-2752EA 15180 PLN
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, mikrowirówka, wysoka prędkość, uniwersalna, wentylowana
Wirówki Mikrowirówki
Kompaktowa wentylowana wirówka Micro Star 30 to ekonomiczna, wszechstronna, łatwa w użyciu wirówka krzyżowa, która łączy w sobie cechy wysokoobrotowej mikrowirówki i wirówki wielofunkcyjnej. Ta cicha i płynnie działająca wirówka mieści rotory do mikroprobówek (24×1,5/2,0 ml), mikropłytek i probówek stożkowych 15/50 ml, a także 16-miejscowy rotor do probówek 5 ml i wychylny rotor kubełkowy na sześć probówek do pobierania krwi. Idealny do stosowania w naukach przyrodniczych, laboratoriach biotechnologicznych i laboratoriach klinicznych.
  • Maks. prędkość: 31150 ×g (18000 obr./min) dla niezwykle szybkich wyników separacji
  • Timer od 10 sekund do 99,5 minuty lub praca ciągła
  • Do 100 programów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika, wykrywanie niewyważenia i funkcja Fast-Spin
  • Duża elastyczność dzięki siedmiu dostępnym rotorom
Informacje do zamówienia: Micro Star 30 jest dostępny bez rotora, co umożliwia swobodny wybór rotora, lub jako pakiet zawierający wysokoobrotowy rotor do mikroprobówek RA 24/2 z aerozoloszczelną pokrywą rotora.
Uwaga: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.