Drukuj
Szpatułki typu Trulla, stal nierdzewna, nikiel Electro
Dostawca: NICKEL ELECTRO
9370
231-0393EA 207 PLN
231-0393
Szpatułki typu Trulla, stal nierdzewna, nikiel Electro
Szpatułki
Stainless steel 18/8 non-magnetic, bright finish. Double ended spatulas with trowel shaped scoops for handling large quantities of material.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Excellent chemical resistance
  • Quick and easy to clean