Drukuj
VWR® Classic LP / LPC / LPW, wagi precyzyjne z wyświetlaczem LCD
Dostawca: VWR
VWR®
611-2279EA 2488 PLN
611-2279 611-2278 611-2275 611-2274 611-2272 611-3371 611-3296 611-3373 611-3374 611-3298 611-3375 611-3379 611-3458 611-2629 611-2308 611-3816 611-2302 611-2301 611-2300 611-3383 611-3346 611-3269 611-3347 611-4316 611-3348 611-4317 611-3823 611-3825 611-2610 611-2298 611-2296 611-3270 611-3271 611-3272 611-3472 611-3395 611-3397 611-3398 611-3277 611-3354 611-3355 611-3359 611-5616 611-5617 611-2600 611-2289 611-2321 611-2320 611-3283 611-3360 611-3361 611-4330 611-3367 611-3327 611-2319
VWR® Classic LP / LPC / LPW, wagi precyzyjne z wyświetlaczem LCD
Wagi
Wytrzymałe i ekonomiczne wagi, które idealnie nadają się do placówek edukacyjnych i zastosowań laboratoryjnych. Modele od oferujących proste ważenie do modeli z automatyczną kalibracją wewnętrzną. Wszystkie modele Classic mają prosty podświetlany wyświetlacz LCD z regulowanym kontrastem i ergonomiczną klawiaturą oraz szalkę ze stali nierdzewnej.
  • Modele z automatyczną kalibracją wewnętrzną (IncaL +)
  • Interfejsy danych RS232 i USB do importu / eksportu danych
  • Opcjonalny zintegrowany jonizator umieszczony z tyłu urządzenia
  • Aktywne wskazanie koloru do ważenia kontrolnego
  • Łatwa obsługa wielojęzykowa: w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim, różni użytkownicy mogą ustawić różne preferencje użytkowania, a każde konto użytkownika jest chronione hasłem
Funkcje obejmują ważenie podszalkowe, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, wyznaczanie gęstości, sumowanie i funkcja statystyki.
Użytkownik może wybrać trzy modele z kalibracją wewnętrzną (oznaczoną przez „i” na końcu nazwy modelu): Waga skalibruje się przy użyciu wewnętrznej masy przez naciśnięcie przycisku CAL. Waga automatycznie skalibruje się ponownie po zmianie temperatury otoczenia i / lub po pewnym czas minął (Incal +). Użytkownik może wybrać kalibrację wagi za pomocą zewnętrznego wzorca masy.
Certyfikaty: Normy EN 61326-1: 2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010: 2014, EN 50581: 2012. Modele z homologacją UE i sufiksem M są zgodne z Europejską Dyrektywą 2014- 31-UE (NAWI) i normą zharmonizowaną EN 45501.
Informacje do zamówienia: Wagi z oznaczeniem "i" posiadają kalibrację wewnętrzną. Modele z oznaczeniem "-C" są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji, oznaczenie "-M" oznacza modele legalizowane. Modele z oznaczeniem "C" są dostarczane z okrągłą osłonę przeciwwiatrową, a oznaczone "W" z trzydrzwiową osłonę przeciwwiatrową.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z plastikowym pokrowcem ochronnym. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, w tym drukarka, oprogramowanie, klawiatura zewnętrzna i kabel połączeniowy do komputera, które należy zakupić osobno. Wagi są również dostępne z certyfikatem kalibracji.