Drukuj
N,N-Dimetyloacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85910.320EA 515 PLN
85910.320 85910.460 85910.290
N,N-Dimetyloacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetyloacetamid
Formuła: CH₃CON(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 166,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008686
Numer CAS: 127-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Klasyfikacja Merck : 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %