Drukuj
VWR® Professional TP / TPW, wagi precyzyjne z ekranem dotykowym
Dostawca: VWR Collection
611-3692EA 7250 PLN
611-3692 611-3693 611-3688 611-3689 611-3690 611-3694 611-3700 611-3701 611-3695 611-3696 611-3697 611-3703 611-3698 611-3699 611-3704 611-3706 611-3826 611-3827 611-3858 611-3857 611-3861 611-3862 611-4677 611-4678
VWR® Professional TP / TPW, wagi precyzyjne z ekranem dotykowym
Wagi
Wagi precyzyjne VWR® Professional są idealne do szerokiego zakresu ważeń laboratoryjnych, zostały zaprojektowane dla środowisk laboratoryjnych z wieloma użytkownikami (każdy profil użytkownika jest chroniony hasłem). Te interaktywne wagi wyposażone w wewnętrzną pamięć do przechowywania danych i metod suszenia które pomagają poprawić wydajność i produktywność. Wszystkie modele profesjonalne mają 5-calowy ekran dotykowy z menu obsługiwanym ikonami, klawiaturę dotykową qwerty i szalkę ze stali nierdzewnej. W pełni konfigurowane według GLP, przechowujące dane ważenia, dane identyfikacyjne projektu i użytkownika, a także datę i godzinę. Informacje GLP można również wydrukować z razem z wynikami statystycznymi.
  • Użytkownik może wybrać jednostkę miary, której waga użyje do wyświetlenia pomiaru
  • Modele z automatyczną kalibracją wewnętrzną (IncaL +) wykonają kalibrację przy użyciu wewnętrznej masy po naciśnięciu przycisku CAL, zmianie temperatury otoczenia i / lub po upływie określonego czasu
  • Przywracanie siły elektromagnetycznej lub czujniki obciążeniowe o wysokiej rozdzielczości do dokładnego ważenia
  • Interfejs danych RS232 i USB umożliwia import / eksport danych
  • Opcjonalny zintegrowany jonizator umieszczany z tyłu urządzenia
  • Aktywne wskazanie koloru do ważenia kontrolnego
  • Łatwa obsługa wielojęzykowa: w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim, różni użytkownicy mogą ustawić różne preferencje użytkowania, a każde konto użytkownika jest chronione hasłem
Funkcje obejmują ważenie podszalkowe, zliczanie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, wyznaczanie gęstości, funkcję sumowania i statystyki, formułowanie, ważenie tekstyliów (pomiar nici), funkcję maksymalnego obciążenia (utrzymywanie szczytu), ważenie zwierząt, wewnętrzną bazę danych do przechowywania parametrów, ustawień i receptur .
Użytkownik może wybrać trzy modele z kalibracją wewnętrzną (oznaczoną przez „i” na końcu nazwy modelu): Waga skalibruje się przy użyciu wewnętrznej masy przez naciśnięcie przycisku CAL. Waga automatycznie skalibruje się ponownie po zmianie temperatury otoczenia i / lub po pewnym czas minął (Incal +). Użytkownik może wybrać kalibrację wagi za pomocą zewnętrznego wzorca masy.
Modele z funkcją kalibracji pipet umożliwiają łatwe sprawdzenie tolerancji pipet w laboratorium zgodnie z procedurami zgodnymi z normą ISO 8655 lub pozwalają zdefiniować standardową procedurę operacyjną. Modele te oferują powtarzalność na poziomie 0,001 g oraz czas stabilizacji pomiaru 2 sekundy.
Certyfikaty: Normy EN 61326-1: 2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010: 2014, EN 50581: 2012. Zgodne z normą zharmonizowaną EN 45501.
Informacje do zamówienia: Wagi z oznaczeniem "D" to urządzenia dwuzakresowe, oznaczenie "i" oznacza kalibrację wewnętrzną. Modele z oznaczeniem "-C" są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji, oznaczenie "-M" oznacza modele legalizowane, a z oznaczeniem "-P" modele wyposażone w moduł kalibracji pipet. Modele z oznaczeniem "W" są wyposażone w trzydrzwiową osłonę przeciwwiatrową. Modele TP nie posiadają osłony przeciwwiatrowej.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z plastikowym pokrowcem ochronnym. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, w tym drukarka, oprogramowanie i kabel połączeniowy do komputera, które należy zakupić osobno. Wagi z tej serii są również dostępne z certyfikatem kalibracji.
Uwaga: Uwaga: Wagi są dostarczane bez wewnętrznego akumulatora, aby spełnić najnowsze przepisy transportowe. Opcjonalną zewnętrzną baterię wielokrotnego ładowania (611-8684) można zakupić osobno. Modele współpracujące z zewnętrznym zestawem akumulatorów: 611-3688, 611-3689, 611-3690, 611-3692, 611-3695, 611-3698, 611-3701, 611-3703, 611-3704 , 611–3706, 611–3826, 611–3827, 611–4339 i 611–4340.