Drukuj
bromek tetraetyloamoniowy ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tetrylammonium bromide
87084.230EA 195 PLN
87084.230
bromek tetraetyloamoniowy ≥99%, GPR RECTAPUR®
bromek tetraetyloamoniowy
Formuła: C₈H₂₀BrN
MW: 210.16 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C
Numer MDL: MFCD00011825
Numer CAS: 71-91-0
Klasyfikacja Merck : 13,09274
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%