Drukuj
n-tetradekan ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87079.230EA 655 PLN
87079.230 87079.150
n-tetradekan ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
n-tetradekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008986
Numer CAS: 629-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,0%
Identification (IR) Passes test
Density (25/4) 0,761 - 0,765