Drukuj
Eter koronowy / 18-Korona-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
87088.100EA 159 PLN
87088.100 87088.130
Eter koronowy / 18-Korona-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Eter koronowy / 18-Korona-6
Formuła: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 396
Temp. Zapłonu: 113 °C
Numer MDL: MFCD00005113
Numer CAS: 17455-13-9
Klasyfikacja Merck : 13,02630
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98%
Melting point 36 - 40 °C