Drukuj
Bezwodnik bursztynowy ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dihydrofuran-2,5-dione
87086.180EA 154 PLN
87086.180 87086.260 87086.460
Bezwodnik bursztynowy ≥98%, GPR RECTAPUR®
Bezwodnik bursztynowy
Formuła: C₄H₄O₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 120
Temp. Zapłonu: 157
Numer MDL: MFCD00005525
Numer CAS: 108-30-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,09039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Melting point 117 - 119 °C