Drukuj
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
87083.230EA 228 PLN
87083.230 87083.290
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks, GPR RECTAPUR® for synthesis
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks
Formuła: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: -60
Temp. Zapłonu: 59
Numer MDL: MFCD00013194
Numer CAS: 109-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8
Jednostka: 2604
ADR: 8 (3) I
Klasyfikacja Merck : 13,01340
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as BF₃) 45 - 50 %
Density (20/4) 1,124 - 1,127
Refractive index (20 °C; 589 nm) 1,343 - 1,344