Drukuj
kwas laurynowy ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
87071.290EA 264 PLN
87071.290 87071.180 87071.460
kwas laurynowy ≥99%, GPR RECTAPUR®
kwas laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…45 °C
Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002736
Numer CAS: 143-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-582-1
Klasyfikacja Merck : 13,05400
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Melting point 43 --> 45 °C