Drukuj
kwas glikolowy 70% water
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85902.290EA 560 PLN
85902.290 85902.460
kwas glikolowy 70% water
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04511