Drukuj
bromian sodu 99, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87070.230EA 147 PLN
87070.230 87070.290 87070.460
bromian sodu 99, GPR RECTAPUR®
bromian sodu
Formuła: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 381 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003476
Numer CAS: 7789-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-160-4
Jednostka: 1494
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %