Drukuj
chlorek sodu, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43832.0100 5.43832.0250
5.43832.0100EA 808 PLN
5.43832.0100 5.43832.0250
chlorek sodu, LiChropur™ dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1461 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599