Drukuj
(±)-Epichlorohydryna, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Epichlorohydryna, 1-Chloro-2,3-epoksypropan, 3-Chloro-1,2-epoksypropan, (±)-1-Chloro-2,3-epoksypropan, (±)-3-Chloro-1,2-epoksypropan
87074.290EA 293 PLN
87074.290 87074.460
(±)-Epichlorohydryna, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorohydryna
Formuła: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57.2 °C
Gęstość: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005132
Numer CAS: 106-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-439-8
Jednostka: 2023
ADR: 6.1 (3) II
Klasyfikacja Merck : 13,03642
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test