Drukuj
Metanol, bezwodny 99.9%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
47339.AK 47339.K2
47339.AKEA 362 PLN
47339.AK 47339.K2
Metanol, bezwodny 99.9%, AcroSeal®
Metanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,7 °C
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,791
Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM