Drukuj
Pirydyna, bezwodny ≥99.5%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
47323.AEEA 518 PLN
47323.AE 47323.K2
Pirydyna, bezwodny ≥99.5%, AcroSeal®
Pirydyna
AcroSeal™ septum bottled solvent
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formuła: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,978
Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg