Drukuj
paraformaldehyd 10% (w/v) roztwór wodny methanol-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Ampuled under argon
47317.9L 47317.9M
47317.9LEA 377 PLN
47317.9L 47317.9M
paraformaldehyd 10% (w/v) roztwór wodny methanol-free
paraformaldehyd
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Formuła: (CH₂O)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0,01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 9,5 to 10% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2,0% (Paraformaldehyde content)