Drukuj
paraformaldehyd 8% (w/v) roztwór wodny methanol-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Ampuled under argon
47347.9L 47347.9M
47347.9LEA 358 PLN
47347.9L 47347.9M
paraformaldehyd 8% (w/v) roztwór wodny methanol-free
paraformaldehyd
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Formuła: (CH₂O)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0.01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 7.5 to 8% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2.0% (Paraformaldehyde content)