Drukuj
Kwas trifluorooctowy 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA
85903.150EA 630 PLN
85903.150 85903.290 85903.180
Kwas trifluorooctowy 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Kwas trifluoroctowy
Formuła: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Temp. topnienia: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Titration) 99.0-101.0 %w/w
Relative density (d 20°C/4°C) 1.487-1.490
Identity (IR) Complying
Water (KF) max. 0.1 %w/w