Drukuj
Chloroform, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
37863-1L 37863-6X1L
37863-1LEA 447 PLN
37863-1L 37863-6X1L
Chloroform, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 3 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2