Drukuj
Pirydyna, anhydrous ≥99.8% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
Packed in septum-sealed bottle.
66213-1L 66213-2.5L
HONC66213-1LEA 1640 PLN
HONC66213-1L HONC66213-2.5L
Pirydyna, anhydrous ≥99.8% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0.98 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %