Drukuj
N,N-Dimetyloformamid, anhydrous ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMF
Packed in septum-sealed bottle.
66201-2.5L 66201-1L
HONC66201-2.5LEA 1740 PLN
HONC66201-2.5L HONC66201-1L
N,N-Dimetyloformamid, anhydrous ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…153 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0.94 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %