Drukuj
Tetrahydrofuran, bezwodny ≥99.9% Nieustabilizowany for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Packed in septum-sealed bottle.
66200-1L 66200-2.5L
HONC66200-1LEA 1350 PLN
HONC66200-1L HONC66200-2.5L
Tetrahydrofuran, bezwodny ≥99.9% Nieustabilizowany for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 65 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0,89 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0025 %