Drukuj
Aceton, GC Plus, Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanon, Keton dimetylowy
65830-18L-RC 65830-7L
HONC65830-18L-RCEA 1650 PLN
HONC65830-18L-RC HONC65830-7L
Aceton, GC Plus, Burdick & Jackson™
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…57 °C
Temp. topnienia: -95.4
Gęstość: 0.79 g/cm3
Temp. Zapłonu: –17 °C
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying