Drukuj
Etanol absolute (Taxed), gradient HPLC (for domestic sale in Germany), Burdick & Jackson™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
65718-45L-RC 65718-2.5L
HONC65718-45L-RCEA 69000 PLN
HONC65718-45L-RC HONC65718-2.5L
Etanol absolute (Taxed), gradient HPLC (for domestic sale in Germany), Burdick & Jackson™
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…79 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance at 210 nm Min. 30 %
Transmittance at 225 nm Min. 60 %
Transmittance at 240 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb