Drukuj
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 99-100.5% (dried basis), meets analytical specification of Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCA
27242H-1KG 27242H-500G
HONC27242H-1KGEA 826 PLN
HONC27242H-1KG HONC27242H-500G
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 99-100.5% (dried basis), meets analytical specification of Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Gęstość: 1.63 g/cm3
Temp. Zapłonu: 113 °C
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Jednostka: 1839
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.5 %
Sulfated ash Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying