Olej silikonowy, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Polyphenyl-methylsiloxane
87065.230EA
182
PLN
87065.230
87065.290
Olej silikonowy, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Olej silikonowy
Formuła:
(C₂H₆OSi)n Gęstość: 0.967 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 321 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132673 Numer CAS: 63148-62-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density (20/4) | 0.966 - 0.972 |
Viscosity (25°C) | 330 - 370 cSt |