Fenol 99.0-100.5% (by GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydroksybenzen
33517H-500G
33517H-1KG
HONC33517H-500GEA
797
PLN
HONC33517H-500G
HONC33517H-1KG
Fenol 99.0-100.5% (by GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Fenol
Formuła:
C₆H₅OH Temp. Wrzenia: 181,1 °C Temp. topnienia: 40,9 °C Gęstość: 1,05 g/cm3 Temp. Zapłonu: 79 °C |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Jednostka: 1671 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | 99.5 - 100.5 % |
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Congealing - Freezing Point | min. 40.5 °C |
Boiling range | 180 - 181 °C |
Non-volatile matter | max. 0.01 % |
Water (Karl Fischer) | max. 0.2 % |
Iron (Fe) | max. 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | max. 0.0005 % |
o-cresol (GC) | max. 0.05 % |
m-Cresol (GC) | max. 0.05 % |
p-Cresol (GC) | max. 0.05 % |
Sensitivity as microanalytical reagent | complying |
Acidity | complying |
Clearness of the solution | complying |
Appearance of the solution | complying |