Drukuj
VWR® MAX, homogenizator, młynek do perełek
Dostawca: VWR Collection
432-0380EA 45970 PLN
432-0380 432-0453
VWR® MAX, homogenizator, młynek do perełek
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Młynek kulkowy VWR® MAX jest podstawowym modelem homogenizatora firmy VWR z serii Bead Mill. Młynek kulkowy VWR MAX jest przeznaczony do rozdrabniania, liofilizacji lub homogenizacji najtrudniejszych próbek z powtarzalnymi wynikami. Unikalny ruch sprawia, że kulka wewnątrz rurki ogranicza zawirowania i zapewnia największą siłę uderzenia kulki spośród wszystkich młynków kulowych dostępnych na rynku.
  • Opcjonalny moduł chłodzenia kriogenicznego zapobiegający wzrostowi temperatury próbki podczas homogenizacji (wymaga sprężonego powietrza, ciekłego azotu lub suchego lodu w etanolu) można zamówić oddzielnie
  • Przyjazny dla użytkownika, wielojęzyczny interfejs z ekranem dotykowym
  • Nie jest wymagany okres schładzania między kolejnymi cyklami: Przetwarzanie setek próbek dziennie
  • Możliwość zaprogramowania nieograniczonej ilości ustawień pamięci dla wspólnych protokołów
  • Wygodna konstrukcja ładowana od przodu, wyposażona w zintegrowaną blokadę pokrywy, która blokuje się podczas pracy
Używając probówek na próbki wypełnionymi kulkami lizującymi, młyn kulowy VWR® energicznie i równomiernie wstrząsa probówkami, zapewniając wydajną, stałą wysoką wydajność i jakość homogenizacji, w czasie krótszym niż 30 sekund. Młynek kulkowy MAX jest idealny do przygotowywania próbek do ekstrakcji DNA, RNA, białek i małych cząsteczek.
Dodatkowe informacje: Jednostka napędowa jest dostarczana z wózkiem do probówek 2 ml, instrukcją obsługi i dwuletnią gwarancją. Jednorazowe probówki na kulki firmy VWR® należy zamawiać oddzielnie.