Drukuj
VWR®, kosz druciany z uchwytem
Dostawca: VWR Collection
216-2254EA 1460 PLN
216-2254
VWR®, kosz druciany z uchwytem
Koszyki Kosze druciane
Kosze druciane wykonane z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i temperaturowa
  • Składany uchwyt do przenoszenia z plastikowym uchwytem na rękę
  • Solidna konstrukcja z dwoma prętami do wzmocnienia podstawy
Nadaje się do transportu lub sterylizacji artykułów laboratoryjnych.