Drukuj
VWR®, kosze druciane
Dostawca: VWR Collection
215-4200EA 405 PLN
215-4200 215-4201 215-4202 215-4203 215-4204 215-4205 215-4206 215-4207
VWR®, kosze druciane
Koszyki Kosze druciane
Kosze druciane wykonane z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej.
  • Bardzo dobra odporność na chemikalia i temperaturę
  • Siatka zgrzewana punktowo 8×8×1 mm
  • Wzmocnione krawędzie
Do transportu, przechowywania lub sterylizacji przyborów laboratoryjnych.