Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, mikrofibra Alpha® 1
Dostawca: Texwipe
TX1204 TX1206 TX1209 TX1212
115-2482EA 4640 PLN
115-2482 115-2483 115-2484 115-2485
Chusteczki do pomieszczeń czystych, mikrofibra Alpha® 1
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki Alpha® 1 z mikrofibry do pomieszczeń czystych są wykonane z materiału 80% poliester/20% nylon z uszczelnioną krawędzią i są produkowane w pomieszczeniach czystych.
  • Idealny do wycierania powierzchni podatnych na zarysowania
  • Unikalna konstrukcja z mikrofibry pozwala na usuwanie olejków i odcisków palców
  • Wyprodukowano tak, aby zapewnić niski poziom cząstek i substancji ekstrahujących, tworząc czyściwo odpowiednie do czyszczenia i wycierania w sytuacjach krytycznych
  • Odpowiednie do użytku w temperaturach poniżej 205 °C (400 °F)
  • Indywidualnie kodowana partia w celu ułatwienia śledzenia i kontroli jakości
  • Bezpieczne do użycia w autoklawie
Mikrofibra Alpha® 1 zapewnia lepsze podnoszenie i wychwytywanie cząsteczek tak małych jak mikroby. Szybkoschnąca wydajność jest idealna do czyszczenia bez smug i kontroli rozlania.
Chusteczki Alpha® 1 do pomieszczeń czystych z mikrofibry najlepiej nadają się do wycierania i czyszczenia powierzchni, sprzętu i części. Mogą być używane do nakładania i usuwania smarów, klejów, pozostałości i innych roztworów, w tym środków dezynfekujących. Chusteczkami można również czyścić przy użyciu rozpuszczalników, takich jak alkohol izopropylowy (IPA), aceton i odtłuszczacze.
Sterylne chusteczki są naświetlane promieniami gamma do poziomu zapewnienia sterylności 10-6 zgodnie z wytycznymi AAMI. Do każdego przypadku dołączone są certyfikaty zgodności, analizy i napromieniania.
Certyfikaty: Spełnia wymagania USP 797 i USP 800 dotyczące wycieraczek. Klasa ISO 3–7. Klasa czystych pomieszczeń 1–10 000. Klasa UE A–D.