Drukuj
1,4-Dioksan, bezwodny 99.80%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 466 PLN
47305.AE 47305.K2
1,4-Dioksan, bezwodny 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioksan
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,034
Temp. Zapłonu: 12°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm