Drukuj
Mekwinol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 4-Hydroksyanizol, Mequinol, 4-Metoksyfenol, Eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy, Eter monometylowy hydrochinonu
87091.230EA 183 PLN
87091.230 87091.290 87091.460
Mekwinol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Mekwinol
Formuła: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 243
Temp. Zapłonu: 128
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002332
Numer CAS: 150-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-769-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Melting point 54 …56 °C