Drukuj
Akrylonitryl ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek winylu, Nitryl kwasu akrylowego
Stabilizacja: 35-45 ppm Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
87092.290EA 0 PLN
87092.290 87092.320
Akrylonitryl ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR®
Akrylonitryl
Formuła: C₃H₃N
MW: 53.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 77.3
Temp. topnienia: -83.55
Temp. Zapłonu: –5 °C
Numer MDL: MFCD00001927
Numer CAS: 107-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-466-5
Jednostka: 1093
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00133
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,0 %
Stabilizer MEHQ 35-45 ppm Confirmed
Density (20/4) 0,805 - 0,807
Refractive index (20° C; 589 nm) 1,390 - 1,392
Water ≤ 1.0 %