Drukuj
1,2-Dichlorobenzen 99 GC_ASSAY_METHOD, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
87064.290EA 316 PLN
87064.290 87064.320
1,2-Dichlorobenzen 99 GC_ASSAY_METHOD, AnalaR NORMAPUR®
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.5
Temp. topnienia: -17
Temp. Zapłonu: 66
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) min 99%
Free Acid (as HCl) max 0.001%
Chloride (Cl) max 0.0001%
Heavy metals (as Pb) max 0.0001%
Fe (Iron) max 0.0001%
Sulfated ash max 0.001%
Water max 0.01%