Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™, kolumny do chromatografii powinowactwa, żywica rekombinowanego białka A
Dostawca: Avantor
C789-07EA 3930 PLN
C789-07 C789-11 C789-18 C789-25
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™, kolumny do chromatografii powinowactwa, żywica rekombinowanego białka A
Kolumny chromatograficzne
Żywica rekombinowanego białka A J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ oferuje lepszą zdolność wiązania dynamicznego z doskonałą stabilnością alkaliczną po związaniu z własnym ligandem firmy Avantor.
Nowa żywica białka A jest zaprojektowana w celu zapewniania wysokiej wydajności w etapie chromatografii powinowactwa krytycznego stosowanej w oczyszczaniu mAb, białek fuzyjnych Fc i innych cząsteczek podobnych do IgG.
Opracowana i produkowana przez firmę Avantor zgodnie z najwyższymi standardami określonymi dla naszych środków chemicznych marki J.T.Baker®, żywica rekombinowanego białka A BAKERBOND® PROchievA™ może być stosowana z innymi żywicami J.T.Baker® BAKERBOND® w celu zwiększenia siły oddzielania w etapach procesu chromatografii.
Informacje do zamówienia: Dostępne w wygodnie pakowanych kolumnach laboratoryjnych 1 ml i 5 ml przeznaczonych do bezpośredniego podłączania do wielu popularnych aparatów do chromatografii obejmujących GE ÄKTA™ i Bio-Rad NGC™.