Drukuj
Pokrywy do eksykatorów, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
244305702 244306604
467-1475EA 634 PLN
467-1475 467-1485
Pokrywy do eksykatorów, DURAN®
Pokrywki Pokrywy eksykatorów
DURAN®, clear borosilicate glass, 3.3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
  • With special tube (NS 24/29, Type WERTEX)
  • With ring-grooved flange