Drukuj
Weglan propano-1,2-diylu ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Weglan glikolu propylenowego
87076.290EA 132.6 PLN
87076.290 87076.460
Weglan propano-1,2-diylu ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Weglan propano-1,2-diylu
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. topnienia: -48.8
Temp. Zapłonu: 132
Numer MDL: MFCD00005385
Numer CAS: 108-32-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid