Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
85740.180EA 251 PLN
85740.180 85740.260
Tetrabutylammonium hydroxide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Temp. topnienia: 29.85
Gęstość: 0.968
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Jednostka: 3267
ADR: 8 II