Drukuj
Wkładki do rękawic, seria S-BCRL, sterylne, odporne na przecięcia, BioClean
Dostawca: Nitritex
S-BCRL-5055 S-BCRL-6065 S-BCRL-7075 S-BCRL-8085 S-BCRL-9090
112-5741EA 7930 PLN
112-5741 112-5742 112-5743 112-5744 112-5745
Wkładki do rękawic, seria S-BCRL, sterylne, odporne na przecięcia, BioClean
Rękawice
Sterylne, odporne na przecięcie wkładki do rękawic BioClean zawierają przędzę diamentową Dyneema® i zapewniają odporność na przecięcie oraz ochronę podczas rygorystycznych procedur.
  • Odporność na przecięcie poziom II, bez silikonu
  • Optymalna sprawność manualna, komfort i dopasowanie
  • Zalecane do noszenia między dwiema rękawiczkami do pomieszczeń czystych
  • Mogą być autoklawowane do 5 cykli w 121 ° C przez 30 minut
  • Wykonane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE)
Specjalnie skonstruowane pod kątem optymalnej zręczności, komfortu i dopasowania, te wkładki rękawic oferują również ochronę przed przecięciem II poziomu ANSI. Odporne na przecięcie wkładki do rękawic są przeznaczone do noszenia między dwiema rękawiczkami do pomieszczeń czystych, aby zapewnić ochronę przed przecięciem podczas przenoszenia ostrych przedmiotów lub urządzeń czyszczących, które stwarzają ryzyko skaleczenia.
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym normę ISO 9001: certyfikaty 2015 i (UE) 2016/425 moduł D. Zgodny z kategorią 2 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425. Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4. Spełnia wymagania normy rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Sposób pakowania: Wkładki do rękawic są pakowane po jednej parze na wewnętrzny worek PE; jedne worek na zapieczętowaną torebkę PE EasyTear; 10 woreczków na zapieczętowaną zewnętrzną torbę PE; 10 toreb zewnętrznych w kartonie wyłożonym (100 par).
Uwaga: Żadna wkładka nie zapewnia pełnej ochrony przed przecięciami. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi przedmiotami. Żadna rękawica nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi chemikaliami. Użytkownicy muszą przetestować rękawice pod kątem określonych chemikaliów i środowiska, w którym będą używane.