Drukuj
Systemy filtracji próżniowej, Sartolab® RF 50
Dostawca: Sartorius
180E01-2 180F01-2 180E01-E8 180F01-E8
514-1194EA 1060 PLN
514-1194 514-1195 514-1459 514-1460
Systemy filtracji próżniowej, Sartolab® RF 50
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Jednostki filtracji próżniowej Sartolab® RF 50 to jednostki jednorazowego użytku do filtracji próbek o objętości do 50 ml.
Dostępne z membraną polieterosulfonową 0,22 lub 0,45 µm.
  • Najwyższe natężenia przepływu dzięki asymetrycznej membranie I dużej powierzchni filtracji
  • Brak utraty białka dzięki błonie o niskim powinowactwie do białka
  • Niska objętość martwa dzięki zoptymalizowanemu wsparciu membrany
  • Zminimalizowane ryzyko zanieczyszczenia dzięki kompletnej, gotowej do użycia jednostce (bez konieczności dodatkowego transferu cieczy do przechowywania)
Konstrukcja żółtego adaptera łączącego lejek z probówką stożkową zapewnia uszczelnienie próżni i umożliwia stosowanie jednostki filtracyjnej w systemie Sartolab® MultiStation do filtracji do 6 róbek równolegle z jednym żródłem próżni Sartolab® RF 50 może być również używany samodzielnie poprzez bezpośrednie podłączenie złącza jednostki do źródła próżni
Obie membrany zapewniają szybki przepływ i niskie wiązanie białek i substancji ekstrahowalnych Obie wersje są indywidualnie pakowane, sterylne i gotowe do użycia Wersja 0,22 µm jest idealna do sterylnej filtracji kultur komórkowych, buforów i roztworów wodnych podczas gdy wersja 0,45 µm jest idealna do klarowania
Pressure: -350...-700 mbar
Dodatkowe informacje: Urządzenie do filtracji próżniowej The Sartolab® RF 50 składa się z lejka z osłoną przeciwpyłową, probówki stożkowej 50 ml z podziałką i polem do opisu, złącza wężyka do podłączenia próżni oraz nakrętki do przechowywania filtratu (indywidualnie zapakowanej w celu zachowania styrylności)